RAB0957
Phosphotyrosine ERBB4 / Receptor Tyrosine-protein Kinase erbB-4 ELISA Kit
502.00 CHF
About This Item
502.00 CHF
Produits recommandés
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... ERBB4(2066)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Composants de kit également disponibles séparément
- RABHRP6Phosphotyrosine ELISA HRP-StreptavidinFDS
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable