291099
α-Naphtholbenzein
indicator grade
Synonyme(s) :
4,4′-(α-Hydroxybenzylidene)di-1-naphthol, p-naphtholbenzein
About This Item
Produits recommandés
Qualité
indicator grade
Niveau de qualité
Forme
powder
Couleur
faintly Faint Brown to Very Dark Brown to Very Dark Red and Black
pH
0.0, green
0.8, yellow
10.0, blue-green
8.2, yellow
Pf
230-235 °C (lit.)
ε (coefficient d'extinction)
≥50000 at 207-213 nm in methanol at 0.01 g/L
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Oc1ccc(\C(c2ccccc2)=C3\C=CC(=O)c4ccccc34)c5ccccc15
InChI
1S/C27H18O2/c28-25-16-14-23(19-10-4-6-12-21(19)25)27(18-8-2-1-3-9-18)24-15-17-26(29)22-13-7-5-11-20(22)24/h1-17,28H/b27-24-
Clé InChI
VDDWRTZCUJCDJM-PNHLSOANSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable