R6000
Ribonuclease S from bovine pancreas
Grade XII-S
Synonyme(s) :
RNase S, pancreatic RNase, protease-modified RNase A
158.00 CHF
About This Item
158.00 CHF
Produits recommandés
Source biologique
bovine pancreas
Type
Grade XII-S
Forme
powder
Activité spécifique
≥60 Kunitz units/mg solid
Poids mol.
13.7 kDa
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
Clé InChI
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable