Principaux documents
PZ0334
Sigma-Aldrich
PF-06422913
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-Methyl-6-(2-pyridinylmethoxy)-3-[4-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]prazine, PF06422913
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H13F3N6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.33
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CN1N=C(C2=C(C(F)(F)F)C=CN=C2)C3=NC=C(OCC4=CC=CC=N4)N=C31
InChI
1S/C18H13F3N6O/c1-27-17-16(15(26-27)12-8-22-7-5-13(12)18(19,20)21)24-9-14(25-17)28-10-11-4-2-3-6-23-11/h2-9H,10H2,1H3
Clé InChI
UHUFBNVEMLJTKS-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
PF-06422913 is an orally active, potent and selective metabotropic glutamate receptor 5 (mGluR5) negative allosteric modulator.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable