Documents
563935
Sigma-Aldrich
2-Propanol
70% in H2O
Synonyme(s) :
Isopropanol, Propane-2-ol, Alcool isopropylique, IPA, Propane-2-ol solution
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.05
product name
Isopropanol, 70% in H2O
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
33 mmHg
Forme
liquid
Limite d'explosivité
2-13.4 %
Concentration
69-71 wt. % (2-propanol via KFB method)
70% in H2O
Point d'ébullition
80.9-83.2 °C
Pf
-89.5 °C
Densité
0.858 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
L'isopropanol (i-PrOH), également connu sous le nom de propan-2-ol ou d'alcool isopropylique, est une solution à 70 % dans de l'eau. C'est un alcool secondaire sous forme de liquide incolore qui est très utilisé comme solvant et comme intermédiaire en synthèse organique. Il est miscible avec des solvants tels que l'eau, l'éthanol, l'éther, l'acétate d'éthyle, le tétrahydrofurane et le chloroforme.
Application
Grâce à ses propriétés, l'isopropanol peut être utilisé dans un grand nombre d'applications différentes :
  • Solvant en synthèse organique
  • Intermédiaire chimique
  • Agent désinfectant
  • Agent nettoyant
  • Agent de conservation d'échantillons
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
greener alternative product
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
72.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22.2 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 5
1 of 5
Solubility of benzoic acid in acetone, 2-propanol, acetic acid and cyclohexane: Experimental measurement and thermodynamic modeling.
Long B, et al.
Fluid Phase Equilibria, 297(1), 113-120 (2010)
Influence of activated carbon in TiO2 and ZnO mediated photo-assisted degradation of 2-propanol in gas-solid regime.
Matos J, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 99(1), 170-180 (2010)
Photocatalytic degradation of 2-propanol and phenol using Au loaded MnWO4 nanorod under visible light irradiation.
Chakraborty AK, et al.
Journal of Cluster Science, 23(2), 437-448 (2012)
Photocatalytic degradation of 2-propanol under irradiation of visible light by nanocrystalline titanium (IV) oxide modified with rhodium ion using adsorption method.
Kitano S, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 39(6), 627-629 (2010)
M Vujasinovic et al.
Human & experimental toxicology, 26(12), 975-978 (2008-04-01)
1-Propanol and 2-propanol are isomers of an alcohol with three carbons. They are colorless liquids with a sweet odor. 1-Propanol is metabolized by alcohol dehydrogenase to propionic acid and presents with metabolic acidosis and elevated anion gap, whereas 2-propanol is