Principaux documents
P7840
Sigma-Aldrich
L-α-Phosphatidylethanolamine, distearoyl methoxypolyethylene glycol conjugate
100 MG
288.00 CHF
288.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
288.00 CHF
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
288.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
>98% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Groupe fonctionnel
phospholipid
Type de lipide
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
For the modification of liposome surfaces and for influencing the survival of liposomes in vivo.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable