Principaux documents
P3871
Sigma-Aldrich
pT7-FLAG-SBP-1 Expression Vector
10 μG
302.00 CHF
302.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 μG
302.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12171500
Nomenclature NACRES :
NA.84
302.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Conditions d'expédition
dry ice
Niveau de qualité
Température de stockage
−20°C
Description générale
Cytoplasmic expression of Met-N-terminal FLAG®, C-terminal SBP (Steptavidin Binding Peptide) dual tagged fusion proteins under the T7/lac promoter.
Autres remarques
Supplied with pT7-SBP-1+BAP Control Vector.
Informations légales
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pT7-FLAG is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC