P1243
pT7-FLAG™-2 Expression Vector
366.00 CHF
About This Item
366.00 CHF
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Qualité
Molecular Biology
for molecular biology
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
The C-terminal FLAG fusion protein may be detected using Monoclonal ANTI-FLAG?M2, Catalog Number
F3165, and purified using the ANTI-FLAG M2 Affinity Gel, Catalog Number A2220.
Vector Maps and Sequences
Composants
- pT7-FLAG-2 Expression Vector, 10 μg (P6867) is supplied as 0.5 mg/ml in 10 mM Tris-HCl (pH 8.0) with 1 mM EDTA.
- pT7-FLAG-2-BAP Control Vector 1 μg ( P7117) is supplied as 0.5 mg/ml in 10 mM Tris-HCl (pH 8.0) with 1 mM EDTA.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Articles
Bacterial Expression Vectors: T7 Promoter System. T7 Vectors for Highest Expression Levels in Bacteria.
Vecteurs d'expression bactérienne : le système du promoteur T7. Les vecteurs T7 offrent les plus hauts niveaux d'expression en bactérie.