P0916
Anti-Pig IgG (whole molecule) antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonyme(s) :
Anti-Porcine IgG (whole molecule) antibody produced in rabbit, Anti-Swine IgG (whole molecule) antibody produced in rabbit
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Contient
15 mM sodium azide
Technique(s)
indirect ELISA: 1:40,000
quantitative precipitin assay: 2.8 mg/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable