N8257
α-Naphtholphthalein
>80% purity NaOH basis (titration), practical grade, powder
Synonyme(s) :
1-Naphtholphthalein; 3,3-Bis(4-hydroxynaphthalen-1-yl)isobenzofuran-1(3H)-one
Produits recommandés
Nom du produit
α-Naphtholphthalein, practical grade
Qualité
practical grade
Essai
>80% NaOH basis (titration)
Forme
powder
Technique(s)
titration: suitable
pH
7.3-8.7, colorless to blue-green
Pf
238-240 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: 50 mg/mL, clear, red-orange
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Oc1ccc(c2ccccc12)C3(OC(=O)c4ccccc34)c5ccc(O)c6ccccc56
InChI
1S/C28H18O4/c29-25-15-13-23(17-7-1-3-9-19(17)25)28(22-12-6-5-11-21(22)27(31)32-28)24-14-16-26(30)20-10-4-2-8-18(20)24/h1-16,29-30H
Clé InChI
HQHBAGKIEAOSNM-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable