N7507
Nonyl β-D-glucopyranoside
≥97.0% (GC)
About This Item
Produits recommandés
Description
non-ionic
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
powder
Poids mol.
306.40 g/mol
CMC
6.5
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C15H30O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-15-14(19)13(18)12(17)11(10-16)21-15/h11-19H,2-10H2,1H3/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
Clé InChI
QFAPUKLCALRPLH-UXXRCYHCSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.