Principaux documents
I3021
Sigma-Aldrich
IGEPAL® CA-630
viscous liquid
Synonyme(s) :
Octylphénoxy poly(éthylèneoxy)éthanol, ramifié
50 ML
104.00 CHF
100 ML
190.00 CHF
500 ML
385.00 CHF
104.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
104.00 CHF
100 ML
190.00 CHF
500 ML
385.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
(C2H4O)nC14H22O
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12161900
Nomenclature NACRES :
NA.21
104.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Description
non-ionic
Niveau de qualité
Forme
viscous liquid
Poids mol.
~603
CMC
0.08 mM (20-25°C)
Viscosité
250-350 cP, neat(25 °C)(lit.)
Densité
1.06 g/cm3 at 25 °C (lit.)
HLB
13
Chaîne SMILES 
O(CCO)c1ccc(cc1)C(CC(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
Clé InChI
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L′IGEPAL® CA-630 est un détergent non ionique et non dénaturant adapté à la solubilisation, à l′isolement et à la purification des complexes de protéines membranaires. Il est impossible à distinguer du Nonidet P-40 d'un point de vue chimique.[1]
Application
L′IGEPAL® CA-630 a été utilisé :
  • comme constituant d′un tampon de broyage avec du dodécylsulfate de lithium, du tris-HCl, de l′EDTA, du NaCl, du désoxycholate de sodium, du dithiothréitol et de la thiourée dans un procédé d′extraction d′ARN[2]
  • avec du Tris-HCl pour l′incubation de tachyzoïtes cultivés dans des cellules Vero[3]
  • comme constituant d′un tampon pour extrait nucléaire D+ contenant de l′HEPES, du glycérol, du KCl et de l′EDTA destiné à une analyse par retard sur gel[4]
  • comme constituant d′un tampon Pl avec du NaH2PO4 pour laver des lames dans une méthode FISH (hybridation in situ en fluorescence)[5]
  • pour solubiliser et isoler des protéines membranaires
Autres remarques
Détergent non ionique et non dénaturant
Qualité
Impossible à distinguer d′un point de vue chimique du Nonidet P-40, qui lui n′est plus disponible à la vente.
Attention
Peut devenir turbide ou sédimenter durant le stockage. Un chauffage à 40 °C permet d′obtenir un liquide limpide.
Informations légales
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
483.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
251 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Automated time-resolved immunofluorometric assay for Toxoplasma gondii-specific IgM and IgA antibodies: study of more than 130 000 filter-paper blood-spot samples from newborns.
Clinical Chemistry, 48(11), 1981-1986 (2002)
Chromosome painting using repetitive DNA sequences as probes for somatic chromosome identification in maize.
Kato A, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 101(37), 13554-13559 (2004)
Role of STAT3 in glucocorticoid-induced expression of the human IL-10 gene.
Molecular Immunology, 45(11), 3230-3237 (2008)
Giedrius Steponaitis et al.
Oncology letters, 12(5), 3305-3311 (2016-12-03)
Astrocytomas are one of the most common brain tumours; however, the current methods used to characterize these tumours are inadequate. The establishment of molecular markers may identify variables required to improve tumour characterization and subtyping, and may aid to specify
Detection of Potato mop top virus and Tobacco rattle virus using a multiplex real-time fluorescent reverse-transcription polymerase chain reaction assay.
Phytopathology, 90(5), 448-453 (2000)
Protocoles
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Wie ist die Konzentration von Igepal CA-630 J19628-AP? Ich finde dazu nichts.
    1 answer
    1. This product is a neat or pure liquid, the concentration is 100%.
      Helpful?
  4. Is IGEPAL CA630 autoclavable?
    1 answer
    1. This material may degrade upon extended exposure to high heat and/or pressure, thus the product has not been validated for use following autoclaving.
      Helpful?
  5. Hey! How long can you store an Igepal solution (1 mL Igepal diluted to 20mL in MiliQ water)? Thanks in advance! Femke
    1 answer
    1. The product is generally stable based on the chemical composition and a 10% (w/v) aqueous solution may be stable refrigerated for at least one month. However, it is important to minimize the exposure of the solution to oxygen (keep closed soon after use). The product does have a tendency to oxidize in air forming peroxides through a free radical process. In addition, some bacterial growth may occur which is evidenced by an odor or formation of a precipitate. Preservatives added to the solution may prevent bacterial growth.