Principaux documents
N7257
Sigma-Aldrich
Naphthol Green B
Technical grade
Synonyme(s) :
Acid Green 1
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H15FeN3Na3O15S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
878.46
Numéro C.I. (Colour Index):
10020
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
λmax
714 nm
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c(N=O)c(O[Fe](Oc3ccc4cc(ccc4c3N=O)S([O-])(=O)=O)Oc5ccc6cc(ccc6c5N=O)S([O-])(=O)=O)ccc2c1
InChI
1S/3C10H7NO5S.Fe.3Na/c3*12-9-4-1-6-5-7(17(14,15)16)2-3-8(6)10(9)11-13;;;;/h3*1-5,12H,(H,14,15,16);;;;/q;;;+3;3*+1/p-6
Clé InChI
JMXROTHPANUTOJ-UHFFFAOYSA-H
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.