857890
m-Cresol Purple
indicator grade, Dye content 90 %
Synonyme(s) :
m-Cresolsulfonphthalein
About This Item
Produits recommandés
Qualité
indicator grade
Niveau de qualité
Forme
powder
Composition
Dye content, 90%
Technique(s)
titration: suitable
Plage de pH utile
1.2-2.8, red to yellow(acid)
7.4-9.0, yellow to violet(alkaline)
ε (coefficient d'extinction)
≥ 11000 at 295-301 nm at 0.01 g/L (0.01 G/L in 0.005 N NAOH in Methanol)
≥26000 at 578-584 nm at 0.01 g/L (in 0.005 N NAOH in Methanol)
≥8000 at 369-375 nm at 0.01 g/L (in 0.005 N NAOH in Methanol)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cc1cc(O)ccc1\C(=C2/C=CC(=O)C=C2C)c3ccccc3S(O)(=O)=O
InChI
1S/C21H18O5S/c1-13-11-15(22)7-9-17(13)21(18-10-8-16(23)12-14(18)2)19-5-3-4-6-20(19)27(24,25)26-21/h3-12,22-23H,1-2H3
Clé InChI
OLQIKGSZDTXODA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)