Principaux documents
N6659
Sigma-Aldrich
NFκB Control Peptide
p65, human, buffered aqueous solution
50 μG
220.00 CHF
220.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
50 μG
220.00 CHF
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
220.00 CHF
Check Cart for Availability
Nom du produit
NFκB (p65) Control Peptide human, ~1 mg/mL, buffered aqueous solution
Source biologique
human
Niveau de qualité
Forme
buffered aqueous solution
Concentration
~1 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... RELA(5970)
Amino Acid Sequence
Met-Asn-Glu-Leu-Phe -Pro-Leu-Ile-Phe-Pro-Ala-Glu-Pro-Ala-Glu-Ala-Ser-Gly-Pro-Tyr-Val
Application
For use as a blocking peptide for anti-NFκB(p65) subunit.
Forme physique
Solution containing 0.01% sodium azide.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable