Principaux documents
N3127
Sigma-Aldrich
Tris(4-nitrophenyl) phosphate
Synonyme(s) :
Phosphoric acid tri(4-nitrophenyl ester)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H12N3O10P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
461.28
Beilstein:
1898010
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(OP(=O)(Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)Oc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)cc1