M9659
4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-galactosaminide
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
4-Methylumbelliferyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside
About This Item
Produits recommandés
product name
4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-galactosaminide, ≥98% (HPLC)
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)NC1C(O)C(O)C(CO)OC1Oc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C18H21NO8/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21)
Clé InChI
QCTHLCFVVACBSA-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable