M9269
IgG1, Kappa from murine myeloma
clone MOPC 21, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Mouse IgG1-κ
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Clone
MOPC 21, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable