M8892
Maltitol
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-O-α-Glucopyranosyl-D-sorbitol
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Sucrosité
0.9 × sucrose
Couleur
white
Pf
149-152 °C (lit.)
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C12H24O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h4-21H,1-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+/m0/s1
Clé InChI
VQHSOMBJVWLPSR-WUJBLJFYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable