PHR1006
D-sorbitol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
D-glucitol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. S100000
traceable to USP 1617000
Densité de vapeur
<1 (vs air)
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Famille d'API
sorbitol
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
98-100 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Clé InChI
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?