M8434
Anti-Mcl-1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 40-42 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 100-150 μg using lysate of mitochondria from 2.5 to 5.0 × 107 HeLa cells
microarray: suitable
western blot: 1:8,000 using a HeLa cell (human epithelioid carcinoma) mitochondria extract
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CLEC4D(338339)
mouse ... Clec4d(17474)
rat ... Clec4d(362432)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable