234167
Anti-Collagen Type I Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Collagen I Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
mouse, human, rat
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (1:200-1:500)
Immunofluorescence (1:20-1:40)
Immunoprecipitation (1:20-1:60)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Zimmermann, B., et al. 1992. Eur. Arch. Biol. 103, 93.
Schröter-Kermani, C., et al. 1991. Matrix 11, 428.
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable