M2147
Mevinolin from Aspergillus sp.
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Monacolin K
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
crystalline powder
Pf
175.4 °C
Solubilité
ethanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Auteur
Abbott
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H][C@]12[C@H](C[C@@H](C)C=C1C=C[C@H](C)[C@@H]2CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)OC(=O)[C@@H](C)CC
InChI
1S/C24H36O5/c1-5-15(3)24(27)29-21-11-14(2)10-17-7-6-16(4)20(23(17)21)9-8-19-12-18(25)13-22(26)28-19/h6-7,10,14-16,18-21,23,25H,5,8-9,11-13H2,1-4H3/t14-,15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
Clé InChI
PCZOHLXUXFIOCF-BXMDZJJMSA-N
Informations sur le gène
human ... HMGCR(3156)
rat ... Hmgcr(25675)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Cholesterol synthesis regulation by dietary levels, LDL receptors control lipid-rich LDL particle transport in cells.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox