L9668
Lidoflazine
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
4-[4,4-Bis(4-fluorophenyl)butyl]-N-(2,6-dimethylphenyl)-1-piperazineacetamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
DMSO: ≥10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1cccc(C)c1NC(=O)CN2CCN(CCCC(c3ccc(F)cc3)c4ccc(F)cc4)CC2
InChI
1S/C30H35F2N3O/c1-22-5-3-6-23(2)30(22)33-29(36)21-35-19-17-34(18-20-35)16-4-7-28(24-8-12-26(31)13-9-24)25-10-14-27(32)15-11-25/h3,5-6,8-15,28H,4,7,16-21H2,1-2H3,(H,33,36)
Clé InChI
ZBIAKUMOEKILTF-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
We offers many products related to calcium channels for your research needs.