G1163
O-Glycosidase from Streptococcus pneumoniae
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Endo-α-N-acetylgalactosaminidase, O-Glycanase
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Conjugué
(O-linked)
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
180 kDa
Concentration
≥800 units/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Définition de l'unité
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Learn about O-linked glycan strategies, O-glycosidase actions, how to remove sialic acid residues, β-Elimination, and O-glycan modifications.