L2501
Ethyl linolenate
≥98%
Synonyme(s) :
9,12,15-Octadecatrienoic acid ethyl ester, Linolenic acid ethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Linum usitatissimum
Pureté
≥98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.468 (lit.)
Point d'ébullition
166-168 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
omega FAs
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
InChI
1S/C20H34O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h5-6,8-9,11-12H,3-4,7,10,13-19H2,1-2H3/b6-5-,9-8-,12-11-
Clé InChI
JYYFMIOPGOFNPK-AGRJPVHOSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves