Principaux documents
K3519
Sigma-Aldrich
KRM-III
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,3-Dihydro-1,4-diphenyl-2H-imidazole-2-thione
5 MG
102.00 CHF
25 MG
538.00 CHF
102.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Changer de vue
5 MG
102.00 CHF
25 MG
538.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H12N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
102.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
light yellow to light tan
Solubilité
DMSO: soluble ≥20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
S=C1NC(=CN1c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2S/c18-15-16-14(12-7-3-1-4-8-12)11-17(15)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,(H,16,18)
Clé InChI
QKOAQVKXZJFMET-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
KRM-III is an inhibitor of T cell antigen receptor (TCR), an inhibitor of phorbol myristate acetate (PMA) /ionomycin-induced nuclear factor of activated T cells (NFAT) activation and T cell proliferation.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable