P1761
trans-2-Phenylcyclopropylamine hemisulfate salt
Synonyme(s) :
Tranylcypromine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (perchloric acid titration)
Forme
powder
Solubilité
water: 0.0333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O.N[C@H]1C[C@@H]1c2ccccc2.N[C@H]3C[C@@H]3c4ccccc4
InChI
1S/2C9H11N.H2O4S/c2*10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;1-5(2,3)4/h2*1-5,8-9H,6,10H2;(H2,1,2,3,4)/t2*8-,9+;/m11./s1
Clé InChI
BKPRVQDIOGQWTG-KAVFMPKWSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges