K0145
KALA Amphipathic Peptide
About This Item
Formule linéaire :
H-Trp-Glu-Ala-Lys-Leu-Ala-Lys-Ala-Leu-Ala-Lys-Ala-Leu-Ala-Lys-His-Leu-Ala-Lys-Ala-Leu-Ala-Lys-Ala-Leu-Lys-Ala-Cys-Glu-Ala-OH
Poids moléculaire :
3131.82
Code UNSPSC :
12352202
Produits recommandés
Forme
lyophilized solid
Niveau de qualité
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Autres remarques
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Suan P Quah et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 108(3), 834-844 (2019-06-25)
We report the structural and mechanical behavior of multicomponent hydrogels comprising the commercial poly(ethylene oxide)-poly(propylene oxide)-poly(ethylene oxide) block copolymer F127 and alginate. Previous studies on this system have shown thermoreversible behavior in shear rheology. Here we explore the properties of