I5278
Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-3 human
recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
IGF Binding Protein-3, IGFBP-3
659.00 CHF
About This Item
659.00 CHF
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in NSO cells
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
0.01-0.25 μg/mL
Poids mol.
29 kDa
Conditionnement
pkg of 25 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... IGFBP3(3486)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges