I2273
3-Indoleacrylic acid
BioReagent, ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-(3-Indolyl)acrylic acid, IAA
89.10 CHF
About This Item
89.10 CHF
Produits recommandés
Qualité
Molecular Biology
for molecular biology
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Poids mol.
187.19 g/mol
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OC(=O)\C=C\c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H9NO2/c13-11(14)6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-7,12H,(H,13,14)/b6-5+
Clé InChI
PLVPPLCLBIEYEA-AATRIKPKSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable