A1824
N-Acetyl-5-hydroxytryptamine
≥99% (HPLC), powder, antioxidant
Synonyme(s) :
N-Acetylserotonin, Normelatonin
About This Item
Produits recommandés
product name
N-Acetyl-5-hydroxytryptamine, ≥99% (HPLC), powder
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to faint yellow
Pf
120-122 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)NCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-8(15)13-5-4-9-7-14-12-3-2-10(16)6-11(9)12/h2-3,6-7,14,16H,4-5H2,1H3,(H,13,15)
Clé InChI
MVAWJSIDNICKHF-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... MTNR1A(4543) , MTNR1B(4544)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable