Principaux documents
H4542
Sigma-Aldrich
Cytochrome P450 2C9*3 (I359L), human
recombinant, expressed in E. coli
Synonyme(s) :
Cytochrome P450, purified, soluble, CYP2C9 I359L, CYP2C9 Il359Leu
1000 PMOL
615.00 CHF
615.00 CHF
Date d'expédition estimée le11 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1000 PMOL
615.00 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
615.00 CHF
Date d'expédition estimée le11 mai 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Description
purified, soluble
Forme
liquid
Activité spécifique
3-56 units/mg protein
Poids mol.
54423.1 g/mol
Concentration
3.5-25 mg protein/mL (protein)
50-150 nmol/mL
6-14 nmol/mg protein (specific content)
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CYP2C9(1559)
Description générale
Supplied as purified soluble proteins, rather than microsomal preparations.
Définition de l'unité
One unit will convert 1.0 nanomole of diclofenac (2-(2,6-dichloranilino) phenylacetic acid) 4`-hydroxylated product per minute at pH 7.4 at 37 °C.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable