Principaux documents
H5292
Sigma-Aldrich
Cytochrome P450 2C19 I331V, human
recombinant, expressed in E. coli
Synonyme(s) :
Cytochrome P450, purified, soluble, CYP2C19 I331V, CYP2C19 Ile331Val
1000 PMOL
585.00 CHF
585.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1000 PMOL
585.00 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
585.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Description
purified, soluble
Forme
liquid
Activité spécifique
12-110 units/mg protein
Poids mol.
54783.3 g/mol
Concentration
3.2-25 mg protein/mL (protein)
50-150 nmol/mL (P450)
6-14 nmol/mg protein (specific content)
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CYP2C19(1557)
Description générale
Supplied as purified soluble proteins, rather than microsomal preparations.
Définition de l'unité
One unit will convert 1.0 nanomole of omeprazole (6-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazole) to 5-hydroxyomeprazole per minute at pH 7.4 at 37 °C.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
320.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
160 °C - closed cup