H2255
5-Hydroxyindole-3-acetic acid (dicyclohexylammonium) salt
crystalline, ≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
5-HIAA
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
crystalline
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.OC(=O)Cc3c[nH]c4ccc(O)cc34
InChI
1S/C12H23N.C10H9NO3/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h11-13H,1-10H2;1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14)
Clé InChI
NIDSGTAJKGNSEN-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable