Principaux documents
H1542
Sigma-Aldrich
HPI-1 hydrate
Synonyme(s) :
2-Methoxyethyl 1,4,5,6,7,8-hexahydro-4-(3-hydroxyphenyl)-7-(2-methoxyphenyl)-2-methyl-5-oxo-3-quinolinecarboxylate, Hedgehog Pathway Inhibitor 1
5 MG
103.00 CHF
25 MG
406.00 CHF
103.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
103.00 CHF
25 MG
406.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H29NO6 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
463.52 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
103.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Conditions de stockage
desiccated
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.COCCOC(=O)C1=C(C)NC2=C(C1c3cccc(O)c3)C(=O)CC(C2)c4ccccc4OC
InChI
1S/C27H29NO6.H2O/c1-16-24(27(31)34-12-11-32-2)25(17-7-6-8-19(29)13-17)26-21(28-16)14-18(15-22(26)30)20-9-4-5-10-23(20)33-3;/h4-10,13,18,25,28-29H,11-12,14-15H2,1-3H3;1H2
Clé InChI
BOASXIAGFOONSK-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
HPI-1 is a Hedgehog pathway inhibitor; Gli1/Gli2 inhibitor.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable