H0892
Anti-Hemocyanin (KLH) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
keyhole limpet
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
indirect ELISA: 1:20,000
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Application
- immunocytochemistry{58
- }immunohistochemistry
- immunofluorescent staining
- immunoblotting
Immunocytochemistry (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable