Principaux documents
GN665180
Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates
12 well, flat bottom, TC treated, with lid, sterile
Synonyme(s) :
culture dishes, culture plates, multi dishes, Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
polystyrene
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Greiner 665180
Disponibilité
available only in China
Taille
12 wells
Adéquation
suitable for (cell culture)
Informations légales
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH