Unfortunately, Product G6539 is not expected to work for turboGFP.
G6539
Monoclonal Anti-Green Fluorescent Protein (GFP) antibody produced in mouse
clone GFP-20, ascites fluid
Synonyme(s) :
GFP Antibody - Monoclonal Anti-Green Fluorescent Protein (GFP) antibody produced in mouse, Gfp Antibody Sigma, Gfp Monoclonal Antibody
151.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
About This Item
151.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GFP-20, monoclonal
Poids mol.
antigen 27 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
dot blot: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:2,000 using purified recombinant GFP preparation
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Clause de non-responsabilité
En option
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
-
Hi, I was wondering if this antibody is suitable for turboGFP. Could you expand on this? Thanks