G2167
Gliclazide
powder, ≥98%
Synonyme(s) :
1-(3-Azabicyclo[3.3.0]oct-3-yl)-3-p-tolylsulphonylurea
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
powder
Couleur
white
Pf
163-169 °C (lit.)
Solubilité
methylene chloride: soluble
Auteur
Servier
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NN2CC3CCCC3C2
InChI
1S/C15H21N3O3S/c1-11-5-7-14(8-6-11)22(20,21)17-15(19)16-18-9-12-3-2-4-13(12)10-18/h5-8,12-13H,2-4,9-10H2,1H3,(H2,16,17,19)
Clé InChI
BOVGTQGAOIONJV-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... KCNJ1(3758)
Application
- to study its antiglycative properties and to study its effects on the glycation of bovine serum albumin (BSA) structure[1]
- as a reference standard in solid-phase extraction (SPE) followed by instrumental analysis using liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) for the quantification of water samples[2]
- to develop and validate a simple, sensitive, rapid, economic and isocratic high-performance liquid chromatography (HPLC) method for the determination of gliclazide[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research