G0545
Anti-GABAA Receptor (γ2 subunit) (extracellular) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-γ-Aminobutyric Acid Type A Receptor (γ2 subunit)
258.00 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
About This Item
258.00 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
bovine, mouse, rat, human
Technique(s)
western blot: 1:200 using rat brain membrane
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GABRG2(2566)
mouse ... Gabrg2(14406)
rat ... Gabrg2(29709)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable