F8424
Fibroblast Growth Factor-4 human
≥95% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
hFGF-4, FGF-4, K-FGF
Produits recommandés
Nom du produit
Fibroblast Growth Factor-4 human, FGF-4, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥95% (SDS-PAGE and HPLC)
Forme
lyophilized powder
Puissance
≤10.0 ng/mL
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
19 kDa
Conditionnement
pkg of 25 and 100 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<1 EU/μg
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... FGF4(2249) , FGF4(2249)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Fibroblast growth factors in cell culture and various growth factors for your research