Principaux documents
F105
Sigma-Aldrich
Forskoline
Synonyme(s) :
7β-Acétoxy-8,13-époxy-1α,6β,9α-trihydroxyl-abd-14-èn-11-one, Colforsine, Coléonol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H34O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.50
Beilstein:
1692716
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2C(C)(C)CC[C@H](O)[C@]2(C)[C@@]3(O)C(=O)C[C@@](C)(O[C@]13C)C=C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(26)17(28-12(2)23)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16-,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
Clé InChI
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Diterpénoïde perméable aux cellules possédant des propriétés anti-hypertensives, provoquant un effet inotrope positif et activant l′adénylyl cyclase. Bon nombre de ces effets biologiques sont dûs à son effet activateur de l′adénylyl cyclase et à l′augmentation de la concentration en AMPc intracellulaire qui en résulte. La forskoline active les courants calciques et inhibe les MAP kinases.
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3