Principaux documents
EP5810724007
Eppendorf® Aerosol-tight lid
for 500 mL rectangular bucket, pack of 2 ea
2 EA
212.00 CHF
212.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
2 EA
212.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41103913
Nomenclature NACRES :
NB.82
212.00 CHF
Check Cart for Availability
Caractéristiques
for 500 mL rectangular bucket
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5810724007
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 5810 R
for use with 5810
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG