Principaux documents
EP5920752006
Caps for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
aerosol-tight, aerosol-tight, for 5920R
2 EA
250.00 CHF
250.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
2 EA
250.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41103913
Nomenclature NACRES :
NB.82
250.00 CHF
Check Cart for Availability
Caractéristiques
aerosol-tight
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5920752006 (Global)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 5920 R
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG