Principaux documents
EP5427755004
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
F-45-48-11, non aerosol tight, to hold, 48 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
lid
to hold 48 x 1.5/2.0 mL tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5427755004 (Global)
Paramètres
12,700 rpm
18,210 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5430/5430R
Description générale
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG