Documents
EP5409702009
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
FA-45-24-11, aerosol tight, to hold, 24 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
lid
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5409702009 (Global)
Paramètres
16,220 rpm
25,000 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5427R
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG