Documents
EP5427710000
Eppendorf® Rotor FA-45-24-11-HS
incl. rotor lid, aerosol-tight, coated
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
incl. rotor lid, aerosol-tight, coated
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5427710000
Paramètres
175,000 max. RCF (30,130 xg)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5430/5430R
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG