EP5427737006
Eppendorf® Adapter
holds 1 x 50 mL, bore size (large), pack of 2 ea
92.60 CHF
About This Item
92.60 CHF
Produits recommandés
Caractéristiques
holds 1 x 50 mL
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5427737006
Technique(s)
centrifugation: suitable
Taille de l'alésage
(large)
Compatibilité
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)