Principaux documents
AXYSCT5MLS
Screw-cap tubes and caps, self-standing, unassembled
capacity 5 mL, blue, sterile
Synonyme(s) :
centrifuge tubes
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.11
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
blue
conical bottom tube
screw top cap
Stérilité
sterile
Caractéristiques
graduations
Conditionnement
pack of 25 ea
case of 500 ea
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc SCT-5ML-S
Corning
Capacité
5 mL
Couleur
clear
Raccords
cap (screw cap)
Caractéristiques et avantages
  • Unassembled and made up of virgin polypropylene
  • Free from RNase-/DNase and human DNA
  • Large, frosted writing area with graduation at intervals of 1.0 mL
  • Tight fit between the tube and the cap ensures a leak-proof seal
  • Sterile and nonpyrogenic in nature
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.